NIST3165
Vanadium(V)-Standardlösung
NIST® SRM® 3165
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 5 x 10 mL
Hersteller/Markenname
NIST®
Format
single component solution
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
SRM 3165_cert
SRM 3165_SDS
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Available with a certificate documenting NIST-certified mass fraction value of vanadium obtained through two methods:
- Gravimetric preparation using high-purity vanadium metal.
- Inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP-OES).
- The certified value is metrologically traceable to the derived SI unit for mass fraction, expressed as milligrams pergram.
- The NIST certificate is provided with expiration certificate, storage, handling,use and maintenance instructions.
Sonstige Hinweise
Vanadium (V)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)