Merck
NIST3158
Thallium(Tl)-Standardlösung
NIST® SRM® 3158
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 5 x 10 mL
Hersteller/Markenname
NIST®
Format
single component solution
Allgemeine Beschreibung
Sonstige Hinweise
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Thallium (Tl)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)