Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
grade
certified reference material
Quality Segment
product line
Certipur®
form
liquid
concentration
1000 mg/L V in 0.5 M HNO3
technique(s)
AAS: suitable
pH
0.5 (20 °C in H2O)
density
1.013 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
General description
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Application
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description traceable to SRM from NIST NH4VO3 in HNO3 0.5 mol/l 1000 mg/l V Certipur® | description 1000 mg V, (VOSO4 in 8.6% H2SO4) Titrisol® | description traceable to SRM from NIST NH4VO3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l V Certipur® | description traceable to SRM from NIST NH4VO3 in HNO3 15% 10000 mg/l V Certipur® |
| technique(s) AAS: suitable | technique(s) AAS: suitable, ICP: suitable | technique(s) ICP: suitable | technique(s) ICP: suitable |
| grade certified reference material | grade analytical standard | grade certified reference material | grade certified reference material |
| format single component solution | format single component solution | format single component solution | format single component solution |
| application(s) industrial qc | application(s) industrial qc | application(s) industrial qc | application(s) industrial qc |
| product line Certipur® | product line Titrisol® | product line Certipur® | product line Certipur® |
| Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
wgk
WGK 2
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7803-55-6
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?