919519
Selenium nanoparticles
80 nm particle size, 0.15 wt. % in water, dispersion
Synonym(e):
SeNP
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
dispersion
Qualitätsniveau
Konzentration
0.15 wt. % in water
Partikelgröße
80 nm
SMILES String
[Se]
InChI
1S/Se
InChIKey
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Protokolle
Selenium's roles range from essential dietary element to semiconductor in advanced applications like xerography.