NIST1882A
Tonerdezement
NIST® SRM® 1882a
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 4 x 5 g
Hersteller/Markenname
NIST®
Format
matrix material
Allgemeine Beschreibung
SRM 1882A_cert
SRM 1882A_SDS
Sonstige Hinweise
Silicon dioxide (SiO2), Magnesium oxide (MgO), Aluminium oxide (Al2O3), Sodium oxide (Na2O), Iron(III) oxide (Fe2O3), Potassium oxide (K2O), Calcium oxide (CaO), Titanium dioxide (TiO2)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Phosphorus pentoxide (P2O5), Strontium oxide (SrO), Zinc oxide (ZnO), Chromium(III) oxide (Cr2O3), Manganese(III) oxide (Mn2O3)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)