372668
Calciumsilikat
−200 mesh, 99%
Synonym(e):
Calciummetasilicat, Calciumsiliziumoxid, Siliziumcalciumoxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
powder
Eignung der Reaktion
core: calcium
Partikelgröße
−200 mesh
SMILES String
[Ca++].[O-][Si]([O-])=O
InChI
1S/Ca.O3Si/c;1-4(2)3/q+2;-2
InChIKey
OYACROKNLOSFPA-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.