Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
12 x 600 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 271,00 |
12 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 364,00 |
20 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 503,00 |
Über diesen Artikel
biological source
yeast
Quality Segment
type
Grade AA-1
form
powder
IVD
not for in vitro diagnostic use
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
color
white to off-white
greener alternative category
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC1=NC=NC2=C1N=CN2.O[C@@H]3[C@@H](COP(O)(OP(OC[C@@H](O4)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H]4[N+]5=CC=CC(C(N)=O)=C5)([O-])=O)=O)OC[C@@H]3O
InChI
1S/C21H27N7O14P2/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,5-6H2,(H5-,22,23,24,25,33,34,35,36,37)/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-/m1/s1
InChI key
BAWFJGJZGIEFAR-NNYOXOHSSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source yeast | biological source Saccharomyces cerevisiae | biological source yeast | biological source yeast |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form crystalline powder | form powder | form powder |
| color white to off-white | color white to off-white | color white to off-white | color - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| greener alternative product characteristics Waste Prevention | greener alternative product characteristics Waste Prevention | greener alternative product characteristics Waste Prevention | greener alternative product characteristics Waste Prevention |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under β-Nicotinamidadenin-Dinucleotid Hydrat
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
STOT SE 2
target_organs
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?