Merck
L0720800
Lithocholsäure
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
3α-Hydroxy-5β-cholan-24-säure, 3α-Hydroxy-5β-cholansäure, 5β-Cholan-24-säure-3α-ol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H40O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
376.57
Beilstein:
3217757
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
lithocholic acid
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
183-188 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
[H][C@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H]([C@H](C)CCC(O)=O)[C@@]4(C)CC[C@]3([H])[C@@]1(C)CC[C@@H](O)C2
InChI
1S/C24H40O3/c1-15(4-9-22(26)27)19-7-8-20-18-6-5-16-14-17(25)10-12-23(16,2)21(18)11-13-24(19,20)3/h15-21,25H,4-14H2,1-3H3,(H,26,27)/t15-,16-,17-,18+,19-,20+,21+,23+,24-/m1/s1
InChIKey
SMEROWZSTRWXGI-HVATVPOCSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Lithocholic acid EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Benjamin L Woolbright et al.
Toxicology letters, 228(1), 56-66 (2014-04-20)
Lithocholic acid (LCA) supplementation in the diet results in intrahepatic cholestasis and bile infarcts. Previously we showed that an innate immune response is critical for cholestatic liver injury in the bile duct ligated mice. Thus, the purpose of this study
Nathalie Ménard et al.
Pharmaceutical research, 29(7), 1882-1896 (2012-03-28)
Novel surfactants made of diglutamic acid (DG) polar head linked to lithocholic, arachidonic, linoleic or stearic acids were designed for drug solubilization. Surfactants 3-D conformer and packing parameter were determined by molecular modelling and self-assembling properties by pyrene fluorescence measurements.
Tanmay Bera et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 29(1), 387-392 (2012-12-21)
The concentration level of bile acids is a clinical biomarker for the diagnosis of intestinal diseases because individuals suffering from intestinal diseases have a sharply increased concentration of bile acids at micromolar levels. Here, we report the detection of lithocholic
J Jehle et al.
British journal of pharmacology, 167(7), 1563-1572 (2012-08-01)
Heart failure and atrial fibrillation are associated with apoptosis of cardiomyocytes, suggesting common abnormalities in pro-apoptotic cardiac molecules. Activation of the receptor tyrosine kinase EphA2 causes apoptosis in vitro, and dysregulation of EphA2-dependent signalling is implicated in LEOPARD and Noonan
Alan F Hofmann
Drug metabolism reviews, 36(3-4), 703-722 (2004-11-24)
Lithocholic acid, a monohydroxy, secondary bile acid, is formed by bacterial 7-dehydroxylation of the primary bile acid chenodeoxycholic acid (CDCA) and of the secondary bile acid ursodeoxycholic acid (UDCA). Lithocholic acid and its precursor CDCA are toxic when fed to