IRMM448
Genomische DNA von Campylobacter jejuni (NCTC 11351)
IRMM®, certified reference material
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Agentur
IRMM®
Hersteller/Markenname
JRC
Anwendung(en)
genomic analysis
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
IRMM448
IRMM448
Rechtliche Hinweise
IRMM is a registered trademark of European Commission
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)