Fortfahren mit
C112080
DMT-dC(tac)-phosphoramidit
configured for PerkinElmer, configured for Polygen
Synonym(e):
DMT-dC(tac)-Amidit, N-[2-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenoxy]acetyl]-5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′-desoxycytidin, 3′-[2-cyanethyl N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidit]
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
12 x 1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 626,00
12 x 2 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.260,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C51H62N5O9P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
920.04
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (31P-NMR), ≥98.0% (reversed phase HPLC)
Form:
solid
Storage temp.:
-10 to -25°C
€ 626,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
type
for DNA synthesis
Quality Segment
product line
Proligo Reagents
assay
≥98% (31P-NMR), ≥98.0% (reversed phase HPLC)
form
solid
technique(s)
oligo synthesis: suitable
λ
conforms (UV/VIS Identity)
compatibility
configured for PerkinElmer, configured for Polygen
nucleoside profile
base: deoxycytidine
base protecting group: TAC
2' protecting group: none
5' protecting group: DMT
deprotection: fast
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
CC(C)N(C(C)C)P(OCCC#N)O[C@H]1C[C@@H](O[C@@H]1COC(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)N5C=CC(NC(=O)COc6ccc(cc6)C(C)(C)C)=NC5=O
InChI
1S/C49H58N5O7P/c1-35(2)54(36(3)4)62(59-31-17-29-50)61-42-32-46(53-30-28-44(52-47(53)56)51-45(55)34-57-41-26-24-37(25-27-41)48(5,6)7)60-43(42)33-58-49(38-18-11-8-12-19-38,39-20-13-9-14-21-39)40-22-15-10-16-23-40/h8-16,18-28,30,35-36,42-43,46H,17,31-34H2,1-7H3,(H,51,52,55,56)/t42-,43+,46+,62?/m0/s1
InChI key
NHKNJNORWFDRBB-ROEGVEHFSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C112000C112040C112030
description
configured for PerkinElmer, configured for Polygen
description
-
description
configured for MerMade
description
configured for ABI
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥98% (31P-NMR), ≥98.0% (reversed phase HPLC)
assay
≥98% (31P-NMR), ≥98.0% (reversed phase HPLC)
assay
≥98% (31P-NMR), ≥98.0% (reversed phase HPLC)
assay
≥98% (31P-NMR), ≥98.0% (reversed phase HPLC)
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
type
for DNA synthesis
type
for DNA synthesis
type
for DNA synthesis
type
for DNA synthesis
nucleoside profile
base: deoxycytidine
base protecting group: TAC
2' protecting group: none
5' protecting group: DMT
deprotection: fast
nucleoside profile
base: deoxycytidine
base protecting group: TAC
2' protecting group: none
5' protecting group: DMT
deprotection: fast
nucleoside profile
base: deoxycytidine
base protecting group: TAC
2' protecting group: none
5' protecting group: DMT
deprotection: fast
nucleoside profile
base: deoxycytidine
base protecting group: TAC
2' protecting group: none
5' protecting group: DMT
deprotection: fast
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DMT-dC(tac)-phosphoramidit
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)