I0600000
Isoprenalin-sulfat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Isoprenalin-sulfat Dihydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
isoprenaline
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/2C11H17NO3.H2O4S.2H2O/c2*1-7(2)12-6-11(15)8-3-4-9(13)10(14)5-8;1-5(2,3)4;;/h2*3-5,7,11-15H,6H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4);2*1H2
InChIKey
CUQPTVCVZLUXJB-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)