Wichtige Dokumente
PHR3820
Noradrenalin-Bitartrat
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
L-(−)-Norepinephrin -(+)-bitartratsalz Monohydrat, L-(−)-Noradrenalin -(+)-bitartratsalz Monohydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1468501
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 250 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.NC[C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H11NO3.C4H6O6.H2O/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h1-3,8,10-12H,4,9H2;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);1H2/t8-;1-,2-;/m01./s1
InChIKey
LNBCGLZYLJMGKP-LUDZCAPTSA-N
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Empfohlene Produkte
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)