H5515
Heparin Natriumsalz aus Schweinedarm
≥150 IU/mg (dry basis)
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
Porcine intestinal mucosa
Qualitätsniveau
Form
powder
Spezifische Aktivität
≥150 IU/mg (dry basis)
Farbe
beige
Löslichkeit
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Lagertemp.
room temp
Verwandte Kategorien
Qualität
Angaben zur Herstellung
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.