GXARG1UM04X
MicroMist™ Vernebler der U-Serie
0.4 mL/min & 0.5 x 1.6 x 700 mm Tube
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41115710
Empfohlene Produkte
Qualität
0.4 mL/min & 0.5 x 1.6 x 700 mm Tube
Hersteller/Markenname
(ARG-1-UM04X)
Kompatibilität
Agilent/HP 7500
Agilent/HP 7700/7800/7900/8800
Allgemeine Beschreibung
- Includes EL-1 EzyLok Connector Kit
- Suggested Gas Flow 1 L/min
- Suggested Sample Uptake 0.4 mL/min
Rechtliche Hinweise
MicroMist is a trademark of Glass Expansion Pty Ltd
OpalMist is a trademark of Glass Expansion Pty Ltd
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)