Fortfahren mit
D5143
N,N-Diethyl-p-Phenylendiamin -oxalat (Salz)
≥85% purity (TLC), powder or crystals
Synonym(e):
4-Amino-N,N-diethylanilin -oxalat (Salz)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 553,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H16N2 · C2H2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
254.28
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
MDL number:
€ 553,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
N,N-Diethyl-p-Phenylendiamin -oxalat (Salz), ≥85% (TLC)
Quality Segment
assay
≥85% (TLC)
form
powder or crystals
composition
Water (by Karl Fischer): < 14%
color
white to yellow
mp
145 °C (dec.)
solubility
1 M HCl: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)C(O)=O.CCN(CC)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C10H16N2.C2H2O4/c1-3-12(4-2)10-7-5-9(11)6-8-10;3-1(4)2(5)6/h5-8H,3-4,11H2,1-2H3;(H,3,4)(H,5,6)
InChI key
GXSUUFAGHVDMCO-UHFFFAOYSA-N
Application
N, N-diethyl-p-phenylenediamine (DPD) oxalate salt is suitable as an analytical reagent (indicator) to determine the various oxidants on treating water.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D4139D172405222542
color
white to yellow
color
white to light pink, and tan
color
-
color
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
powder or crystals
form
powder
form
powder or chunks
form
powder, crystals or chunks
solubility
1 M HCl: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy
solubility
water: 50 mg/mL, clear
solubility
ethanol: 5% (green to very dark green)
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faint yellow or tan
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
assay
≥85% (TLC)
assay
≥99.0% (titration)
assay
≥97%
assay
98%
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)