Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H18N2O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
262.33
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
228-500-6
NACRES:
NA.05
MDL number:
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
form
solid
autoignition temp.
540 °C
potency
497 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.0-2.2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
274-275 °C/1013 hPa
mp
184-186 °C
solubility
500 g/L
bulk density
580 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[S](=O)(=O)([O-])[O-].[N+H](CC)(CC)c1ccc(cc1)[N+H3]
InChI
1S/C10H16N2.H2O4S/c1-3-12(4-2)10-7-5-9(11)6-8-10;1-5(2,3)4/h5-8H,3-4,11H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)
InChI key
AYLDJQABCMPYEN-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Gehalt: ≥ 99,5 %
Identität (IR-Spektrum): entspricht
pH-Wert (5 %; Wasser): 2,0 - 2,2
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,001 %
Fe (Eisen): ≤ 0,001 %
Sulfatasche (600 °C): ≤ 0,05 %
Wasser (nach Karl Fischer): ≤ 0,5 %
Identität (IR-Spektrum): entspricht
pH-Wert (5 %; Wasser): 2,0 - 2,2
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,001 %
Fe (Eisen): ≤ 0,001 %
Sulfatasche (600 °C): ≤ 0,05 %
Wasser (nach Karl Fischer): ≤ 0,5 %
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1031219025 | 04022536997292 |
| 1031215000 | 04022536040127 |
| 1031210100 | 04022536040110 |