Merck
D1954000
Dihydrostreptomycin-Sulfat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Dihydrostreptomycin -sesquisulfat
About This Item
Lineare Formel:
C21H41N7O12 · 3/2H2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
730.71
Beilstein:
3894221
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
dihydrostreptomycin
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.CN[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CO)O[C@H]1O[C@H]2[C@@H](O[C@@H](C)[C@]2(O)CO)O[C@@H]3[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](NC(N)=N)[C@H](O)[C@H]3NC(N)=N.CN[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CO)O[C@H]4O[C@H]5[C@@H](O[C@@H](C)[C@]5(O)CO)O[C@@H]6[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](NC(N)=N)[C@H](O)[C@H]6NC(N)=N
InChI
1S/2C21H41N7O12.3H2O4S/c2*1-5-21(36,4-30)16(40-17-9(26-2)13(34)10(31)6(3-29)38-17)18(37-5)39-15-8(28-20(24)25)11(32)7(27-19(22)23)12(33)14(15)35;3*1-5(2,3)4/h2*5-18,26,29-36H,3-4H2,1-2H3,(H4,22,23,27)(H4,24,25,28);3*(H2,1,2,3,4)/t2*5-,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,21+;;;/m00.../s1
InChIKey
CZWJCQXZZJHHRH-YZTFXSNBSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Dihydrostreptomycin sulfate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Marc Cherlet et al.
Journal of mass spectrometry : JMS, 42(5), 647-656 (2007-04-19)
Dihydrostreptomycin (DHS) is an aminoglycoside antibiotic used in veterinary medicine in combination with benzylpenicillin for the treatment of bacterial infections in cattle, pigs and sheep. A method to determine its residues in edible tissues of cattle, as well as in
Shin-ichi Kawano
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 23(6), 907-914 (2009-02-19)
Impurities in streptomycin (STR) and dihydrostreptomycin (DHS) were investigated by hydrophilic interaction chromatography/electrospray ionization quadrupole ion trap/time-of-flight mass spectrometry (HILIC/ESI-QIT/TOFMS). Samples were separated on a fused-core silica column (100 mmx2.1 mm i.d., particle size: 2.7 microm) with isocratic elution using
Katy Jeannot et al.
Journal of bacteriology, 187(15), 5341-5346 (2005-07-21)
MexXY is an inducible efflux system that contributes to the natural resistance of Pseudomonas aeruginosa to antibiotics. Experiments involving real-time PCR after reverse transcription in reference strain PAO1 showed concentration-dependent induction of gene mexY by various ribosome inhibitors (e.g., chloramphenicol
S McDougall et al.
New Zealand veterinary journal, 55(4), 161-170 (2007-08-07)
To compare the proportions of clinical and bacteriological cure of glands of dairy cows diagnosed with clinical mastitis, following treatment with one of three different intramammary antibiotic preparations. Cows from dairy cow herds (n=28) across New Zealand which were diagnosed
Y Sasaki et al.
Epidemiology and infection, 140(11), 2074-2081 (2012-01-28)
This study determined the prevalence and antimicrobial susceptibility of Salmonella isolated from broiler flocks in Japan. Caecal dropping samples were collected from 288 broiler flocks between November 2007 and February 2010. Salmonella was prevalent in 248 (86·1%) broiler flocks. The