Merck
CRM702
Supelco
Anionen – Lehmiger Sand 1
certified reference material, pkg of 50 g
Größe auswählen
50 G
€ 199,00
€ 199,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 G
€ 199,00
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 199,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 50 g
Hersteller/Markenname
RTC CRM702-050
Methode(n)
ion chromatography: suitable
Matrix
soil
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
Format
matrix material
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Sonstige Hinweise
Die Werte der Analyten sind Lot-spezifisch.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)