Merck
SQC005
TCLP-Metalle im Boden
certified reference material
Synonym(e):
Soil matrix CRM, TCLP metals
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
CofA
current certificate can be downloaded
manufacturer/tradename
RTC SQC-005
technique(s)
AAS: suitable, ICP: suitable
matrix
soil
application(s)
environmental
format
matrix material
storage temp.
2-30°C
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
<ul>
<li><strong>Soil toxicity assessment for biotech development sites:</strong> TCLP and <em>in vitro</em> PBET model were used to determine the leachability (ecological risk) and oral bioaccessibility (human health risk) of soil cadmium (Chen et al., 2024).</li>
<li><strong>TCLP compliance testing for biopharmaceutical researchers: </strong>Used in leachability of heavy metals. The biomineralization driven by <em>B. pasteurii</em> on Cd and Pb in the presence of a calcium source was evaluated based on the contents of Cd and Pb using TCLP (Zhang et al., 2024).</li>
</ul>
Other Notes
Die Werte der Analyten sind Lot-spezifisch.
Disclaimer
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
wgk
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
10325-94-7 + 78-00-2 + 1333-82-0 + 1327-53-3 + 7791-13-1 + 10045-94-0
CAS No.
78-00-2 + 1333-82-0 + 1327-53-3
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)