Merck
CCW4105
Millipore
Plate-Count-Agar in Röhrchen
Medium for aerobic plate counts by the surface inoculation method (standard Plate Count Agar) according to ISO 4833, 8552 & 17410 Standards, and IFU No. 6, suitable for microbiology
Synonym(e):
Aerobic Plate count Agar, Casein-Peptone dextrose Agar, PCA, Standard Methods Agar
About This Item
UNSPSC-Code:
12352106
NACRES:
NA.74
Das Produkt CCW4105 ist ein kundenspezifisches Produkt und kann nicht über das Internet verkauft werden. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Agentur
ISO 17410
ISO 4833
ISO 8552
Qualitätsniveau
Form
solid
Haltbarkeit
12 mo. at 8‑25 °C
Leistungsmerkmale
ready-to-use
Zusammensetzung
agar, 15.00 g/L
casein peptone, 5.00 g/L
dextrose, 1.00 g/L
yeast extract, 2.50 g/L
Verpackung
box of 20 tubes
Lagerbedingungen
(Tightly closed)
Parameter
17 mL filling volume
Röhrchenvolumen
20 mL
Farbe
yellowish
pH-Wert
7±0.2 (25 °C)
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
15-25°C
Eignung
nonselective for
Allgemeine Beschreibung
The Plate Count Agar formulation is modified to avoid the addition of milk. The new composition allows the growth of most microorganisms without any further additions. The medium′s formulation is equivalent to that described by the ‘Standard Methods for the Examination of Dairy products’, the USP′s ‘Tryptone Glucose Yeast Agar’, the ‘Deutsche Landswirtchaft’ and the APHA, ISO, and AOAC′s Plate Count Agar. This is the medium of choice for the plate count of any type of sample.
Anwendung
The Plate Count Agar is suitable for aerobic plate counts by the surface inoculation method (standard Plate Count Agar).
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)