Merck
C0980651
Cetirizin-Unreinheit A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
1-(4-Chlorbenzhydryl)piperazin, (RS)-1-[(4-Chlorphenyl)-phenyl-methyl]-piperazin, NSC 86164, Norchlorcyclizin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H19ClN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
286.80
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
cetirizine
Hersteller/Markenname
EDQM
bp
178-180 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
65-70 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
Clc1ccc(cc1)C(N2CCNCC2)c3ccccc3
InChI
1S/C17H19ClN2/c18-16-8-6-15(7-9-16)17(14-4-2-1-3-5-14)20-12-10-19-11-13-20/h1-9,17,19H,10-13H2
InChIKey
UZKBSZSTDQSMDR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Cetirizine impurity A EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)