Wichtige Dokumente
PHR2620
4-Chlorbenzophenon
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
4-Chlorbenzophenon, (4-Chlorphenyl)-phenylmethanon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1112467
API-Familie
cetirizine
Form
crystals
Verpackung
pkg of 50 mg
bp
195-196 °C/17 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
74-76 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Clc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H9ClO/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
InChIKey
UGVRJVHOJNYEHR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Empfohlene Produkte
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable