Merck
Y0001197
Cetirizin für die Peakidentifizierung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Cetirizin -dihydrochlorid, [2-[4-[(4-Chlorphenyl)-phenylmethyl]-1-piperazinyl]-ethoxy]-essigsäure -dihydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H25ClN2O3 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
461.81
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
cetirizine
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(COCCN1CCN(C(C2=CC=C(Cl)C=C2)C3=CC=CC=C3)CC1)=O.[H]Cl.[H]Cl
InChI
1S/C21H25ClN2O3.2ClH/c22-19-8-6-18(7-9-19)21(17-4-2-1-3-5-17)24-12-10-23(11-13-24)14-15-27-16-20(25)26;;/h1-9,21H,10-16H2,(H,25,26);2*1H
InChIKey
PGLIUCLTXOYQMV-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... HRH1(3269)
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Cetirizine for peak identification EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Cetirizin-hydrochlorid ist ein oral wirksamer und selektiver H1-Rezeptorantagonist. Ein antihistaminisch wirksames Piperazinderivat. Ein nicht-sedierender Typ Histamin H1-Rezeptorantagonist. Hauptmetabolit von Hydroxyzin. Pharmakologisch wirksam ist vor allem das (R)-Enantiomer.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Kundensupport
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Arnold Bahlmann et al.
Chemosphere, 89(11), 1278-1286 (2012-06-12)
Carbamazepine (CBZ), caffeine and cetirizine were monitored by enzyme-linked immunosorbent assays (ELISAs) in surface and wastewaters from Berlin, Germany. This fast and cost-efficient method enabled to assess the spatial and temporal variation of these anthropogenic markers in a high-throughput screening.
Ko-Haung Lue et al.
International journal of pediatric otorhinolaryngology, 76(7), 994-1001 (2012-04-20)
Supplementary consumption of probiotics may temporarily alter the intestinal microflora of infants and children, thereby preventing and treating allergic disorders. To compare the clinical efficacy of levocetirizine with that of levocetirizine plus Lactobacillus johnsonii EM1 (Lj EM1) for treating perennial
Macheng Yan et al.
Journal of traditional Chinese medicine = Chung i tsa chih ying wen pan, 33(1), 60-64 (2013-04-20)
To investigate the potential rules and knowledge of Traditional Chinese Medicine (TCM) and Western Medicine (WM) treatment on chronic urticaria (CU) based on data-mining methods. Sixty patients with chronic urticaria, treated with TCM and WM, were selected. Gray correlation analyses
Natalie J Carter
Drugs, 72(9), 1257-1269 (2012-06-13)
Bilastine is an orally administered, second-generation antihistamine used in the symptomatic treatment of seasonal or perennial allergic rhinoconjunctivitis and urticaria. In two well designed phase III trials, 14 days' treatment with bilastine was associated with a significantly lower area under
Susan D Mathias et al.
Allergy and asthma proceedings, 33(2), 186-190 (2012-04-25)
The Urticaria Patient Daily Diary, including the Urticaria Activity Score, has recently been validated in adults with chronic idiopathic urticaria (CIU), but its validity in adolescents is unknown. This study was designed to (1) assess the content validity of the