Fortfahren mit
BCR306
1-Nitronaphthalin
BCR®, certified reference material
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H7NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
173.17
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-684-5
Beilstein/REAXYS Number:
1867714
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
agency
BCR®
manufacturer/tradename
JRC
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
304 °C (lit.)
mp
53-57 °C (lit.)
density
1.223 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H7NO2/c12-11(13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
InChI key
RJKGJBPXVHTNJL-UHFFFAOYSA-N
General description
1-Nitronaphthalene, belonging to the class of nitrated-polycyclic aromatic hydrocarbons, is persistent in the environment. It is produced from direct sources such as diesel, gasoline exhaust and gas-phase reactions of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) with oxides of nitrogen.
Legal Information
BCR is a registered trademark of European Commission
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Nitronaphthalin
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Sol. 2
Lagerklasse
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges