Fortfahren mit
A46404
1-Amino-4-Chlornaphthalin
98%
Synonym(e):
4-Chlor-1-naphthylamin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 149,00
€ 111,75
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2NC10H6Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.63
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
225-138-0
MDL number:
Assay:
98%
Form:
powder
€ 111,75
Listenpreis€ 149,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
form
powder
mp
98-100 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccc(Cl)c2ccccc12
InChI
1S/C10H8ClN/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H,12H2
InChI key
DEPDZGNUVOAZCW-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A43405N9005N9125
description
98%
description
97%
description
97%
description
≥98%
assay
98%
assay
97%
assay
97%
assay
≥98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
mp
98-100 °C (lit.)
mp
102-103 °C (lit.)
mp
47-50 °C (lit.)
mp
194-198 °C (dec.) (lit.)
1-Amino-4-chloronaphthalene for chemical analysis
1-Amino-4-bromonaphthalene analytical standard, 1-Amino-4-bromonaphthalene for organic synthesis, 1-Amino-4-bromonaphthalene research chemicals, 1-Amino-4-bromonaphthalene synthesis reagent, 2298-07-9 1-Amino-4-bromonaphthalene for research, 4-Bromo-1-naphthylamine CAS 2298-07-9, 4-Bromo-1-naphthylamine chemical distributor, 4-Bromo-1-naphthylamine for laboratories, Sigma-Aldrich 1-Amino-4-bromonaphthalene AR grade, custom synthesis 1-Amino-4-bromonaphthalene, high-purity 1-Amino-4-bromonaphthalene, lab-grade 4-Bromo-1-naphthylamine, premium quality 4-Bromo-1-naphthylamine
-
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)