Merck
A-202
Supelco
Acrolein-2,4-DNPH
certified reference material, vial of 50 mg, Cerilliant®
Synonym(e):
Acrolein-2,4-dinitrophenylhydrazon
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H8N4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
236.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Verpackung
vial of 50 mg
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[N+](=O)([O-])c1c(ccc(c1)[N+](=O)[O-])N\N=C\C=C
InChI
1S/C9H8N4O4/c1-2-5-10-11-8-4-3-7(12(14)15)6-9(8)13(16)17/h2-6,11H,1H2/b10-5+
InChIKey
JJPZHGIYUVFTGG-BJMVGYQFSA-N
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)