Merck
B6931
Sigma-Aldrich
Benzophenon-4-isothiocyanat
≥90% purity (HPLC), powder
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H9NOS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
239.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
Produktbezeichnung
Benzophenon-4-isothiocyanat,
Assay
≥90% (HPLC)
Form
powder
Mol-Gew.
239.29
ε (Extinktionskoeffizient)
24-28 at 296-302 nm in methanol
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(c1ccccc1)c2ccc(cc2)N=C=S
InChI
1S/C14H9NOS/c16-14(11-4-2-1-3-5-11)12-6-8-13(9-7-12)15-10-17/h1-9H
InChIKey
FMSYGGOEIOBUOR-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Ein Benzophenon-basiertes photoreaktives Reagens, nützlich für die Synthese von photoreaktiven Peptiden und Oligonukleotiden.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)