Wichtige Dokumente
B2759
Bismarckbraun G
Powder
Synonym(e):
Basic Brown 1, Bismarckbraun Y, Vesuvin
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Bismarckbraun G,
Form
powder
Zusammensetzung
Dye content, ~50%
SMILES String
Cl[H].Cl[H].Nc1ccc(\N=N\c2cccc(c2)\N=N\c3ccc(N)cc3N)c(N)c1
InChI
1S/C18H18N8.2ClH/c19-11-4-6-17(15(21)8-11)25-23-13-2-1-3-14(10-13)24-26-18-7-5-12(20)9-16(18)22;;/h1-10H,19-22H2;2*1H/b25-23+,26-24+;;
InChIKey
MCZVRBLCRZWFJH-SPBSJSFYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?