Merck
95523
Supelco
Mikropartikel auf Melaminharzbasis
analytical standard, size: 8 μm
Synonym(e):
Grössenstandards, Melamin-Formaldehydharz
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Form
aqueous suspension
particles
Konzentration
10% (solids)
Partikelgröße
8 μm std dev <0.15 μm, coeff var <2%
Format
neat
Allgemeine Beschreibung
Melamine resin-based microparticles (size: 8 μm) are a size standard, ideal for determining the particle size distribution (PSD) profile of test samples.
The product contains hydrophilic surfaces with high degree of cross linking and high pressure resistance. Lyophilization and resuspension in aqueous media does not damage the product (powders are available on request).
Anwendung
Used for equipment particle size calibration.
Also used to identify melamine resin microparticles in seawater samples.[1]
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • suitable for routine instrument calibration checks and corrections
  • stable to repeated freeze-thaw cycles
  • available in 5 mL pack size as a neat sample
Hinweis zur Analyse
Die exakten Werte für Teilchengrösse und Standardabweichung werden für jede Charge auf 0.01μmol genau bestimmt und auf dem Zertifikat ausgewiesen (Analyse mit COULTER Multisizer).
Dichte 1.51 g/cm3
Temperaturbeständigkeit: <300°C. Chemische Beständigkeit: Säuren, Basen, organische Lösungsmittel.
Monodisperse Melaminharzpartikel zeichnen sich durch hohe Uniformität und enge Grössenverteilung aus. Sie verfügen über funktionelle Methylolgruppen, die zur kovalenten Kopplung biologisch aktiver Verbindungen genutzt werden können.
Weitere Vorteile der Melaminharzpartikel sind u.a.
  • hydrophile Oberfläche
  • hohe Vernetzung und Druckbeständigkeit
  • Langzeitstabilität in wässrigen Medien (auch Einfrieren und Auftauen möglich)
  • Trocknung und Resuspension in wässrigen Phasen möglich (auch Pulver sind auf Wunsch lieferbar!)
  • keine Quellung in organischen Lösungsmitteln
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Particle and salinity sensing for the marine environment via deep learning using a Raspberry Pi
Grant-Jacob AJ, et al.
Environmental research communications , 1(3), 035001-035001 (2019)