Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 10 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 484,00 |
Über diesen Artikel
grade
analytical standard
Quality Level
form
aqueous suspension, particles
concentration
10% (solids)
technique(s)
diffraction/scattering: suitable
particle size
10 μm std dev <0.2 μm, coeff var <2%
application(s)
cosmetics
environmental
food and beverages
pharmaceutical
format
neat
General description
The product contains hydrophilic surfaces with high degree of cross linking and high pressure resistance. Lyophilization and resuspension in aqueous media does not damage them (powders are available on request).
Application
Features and Benefits
- suitable for routine instrument calibration checks and corrections
- extremely high stability in organic solvents
- no swelling or shrinking upon contact with organic solvents
- aqueous suspensions are stable to repeated freeze-thaw cycles
- available in 10 mL pack size as a neat sample
Analysis Note
Dichte 1.51 g/cm3
Temperaturbeständigkeit: <300°C. Chemische Beständigkeit: Säuren, Basen, organische Lösungsmittel.
Monodisperse Melaminharzpartikel zeichnen sich durch hohe Uniformität und enge Grössenverteilung aus. Sie verfügen über funktionelle Methylolgruppen, die zur kovalenten Kopplung biologisch aktiver Verbindungen genutzt werden können.
Weitere Vorteile der Melaminharzpartikel sind u.a.
- hydrophile Oberfläche
- hohe Vernetzung und Druckbeständigkeit
- Langzeitstabilität in wässrigen Medien (auch Einfrieren und Auftauen möglich)
- Trocknung und Resuspension in wässrigen Phasen möglich (auch Pulver sind auf Wunsch lieferbar!)
- keine Quellung in organischen Lösungsmitteln
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) diffraction/scattering: suitable | technique(s) diffraction/scattering: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| application(s) cosmetics | application(s) cosmetics | application(s) - | application(s) glass & ceramic |
| form aqueous suspension, particles | form aqueous suspension, particles | form aqueous suspension | form aqueous suspension |
| format neat | format neat | format - | format neat |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade - | grade analytical standard |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mikropartikel auf Melaminharzbasis
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 96062-10ML-F | 04061837788857 |