Unterstützung erhaltengrade
analytical standard
Quality Segment
form
aqueous suspension, particles
crosslinking
20 % cross-linked
concentration
2% (solids)
technique(s)
diffraction/scattering: suitable
particle size
8.0 μm std dev <0.1 μm, coeff var <1.5%
application(s)
cosmetics
environmental
food and beverages
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
General description
Monodisperse polystyrene based micro particles (size: 8.0 μm) are a particle size standard, ideal to determine the particle size distribution (PSD) of test samples.
Application
Intended for use in validation and monitoring of the performance of particle sizing instruments.
It′s also used to:
It′s also used to:
- standardize methods of size-dependent chromatographic separations.
- characterize electrical impedance spectroscopy (EIS) performance of microfluidic device by size measurement.
Features and Benefits
- suitable for routine instrument calibration checks and corrections
- available in 5 mL pack size as a neat sample
Analysis Note
Für jede Charge werden genaue Werte der Partikelgröße und Standardabweichung mit einer Genauigkeit von 0,001 μm ermittelt. Die Größenbestimmung dieser Partikel befolgt die vom National Institute of Standards and Technology (NIST, USA) bzw. die vom Community Bureau of Reference (BCR) vorgeschriebenen Verfahren, insbes.:
- Transmissionselektronenmikroskopie (TEM)
- Rasterelektronenmikroskopie
- Lichtmikroskopie
- Coulter™ Zähler mit MDF-System
Legal Information
Coulter is a trademark of Beckman Coulter, Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Micropartikel Grössenstandard auf Polystyrolbasis monodispers
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
410.0 °F
flash_point_c
210 °C
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?