Fortfahren mit
95462
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin
analytical standard
Synonym(e):
Tetralin Lösungsmittel
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 66,90
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.20
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-340-2
Beilstein/REAXYS Number:
1446407
MDL number:
€ 66,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
4.55 (vs air)
vapor pressure
0.18 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.5% (GC)
autoignition temp.
723 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
0.8 %, 100 °F, 5 %, 150 °F
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.541 (lit.), n20/D 1.542
bp
207 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
density
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
environmental
format
neat
SMILES string
C1CCc2ccccc2C1
InChI
1S/C10H12/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-2,5-6H,3-4,7-8H2
InChI key
CXWXQJXEFPUFDZ-UHFFFAOYSA-N
Application
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene may be used as a solvent in studying the fabrication of solution-processed 6,13-bis(triisopropylsilylethynyl) (TIPS) pentacene thin-film transistors with a cross-linked poly-4-vinylphenol (PVP) dielectric on a polyethersulphone (PES) substrate.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
supp_hazards
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
159.8 °F - closed cup
flash_point_c
71 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)