Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 32,00 |
1 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 58,60 |
2.5 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 120,00 |
25 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 712,00 |
200 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 5.170,00 |
Über diesen Artikel
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
0.34 hPa ( 20 °C)
assay
≥98% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
425 °C (DIN 51794)
potency
2860 mg/kg LD50, oral (Rat), 16710 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.8-5 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
bp
200-209 °C
mp
-30 °C
transition temp
flash point 71 °C
solubility
0.045 g/L
density
0.97 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
C1CCc2c(cccc2)C1
InChI
1S/C10H12/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-2,5-6H,3-4,7-8H2
InChI key
CXWXQJXEFPUFDZ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Dichte (d 20 °C/4 °C): 0,967–0,970
Identität (IR): entspricht
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description for synthesis | description anhydrous, 99% | description ReagentPlus®, 99% | description reagent grade, ≥97% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| grade synthesis grade | grade anhydrous | grade - | grade reagent grade |
| assay ≥98% (GC) | assay 99% | assay 99% | assay ≥97% |
| solubility 0.045 g/L | solubility - | solubility - | solubility - |
| form liquid | form - | form liquid | form liquid |
| vapor pressure 0.34 hPa ( 20 °C) | vapor pressure 0.18 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure 0.18 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure 0.18 mmHg ( 20 °C) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
supp_hazards
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
159.8 °F - closed cup
flash_point_c
71 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
91-20-3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?