Fortfahren mit
522651
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin
anhydrous, 99%
Synonym(e):
Tetralin Lösungsmittel
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 161,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.20
UNSPSC Code:
12352002
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1446407
Assay:
99%
Grade:
anhydrous
Bp:
207 °C (lit.)
Vapor pressure:
0.18 mmHg ( 20 °C)
€ 161,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
anhydrous
Quality Segment
vapor density
4.55 (vs air)
vapor pressure
0.18 mmHg ( 20 °C)
assay
99%
autoignition temp.
723 °F
expl. lim.
0.8 %, 100 °F, 5 %, 150 °F
impurities
<0.005% water
refractive index
n20/D 1.541 (lit.)
bp
207 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
density
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1CCc2ccccc2C1
InChI
1S/C10H12/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-2,5-6H,3-4,7-8H2
InChI key
CXWXQJXEFPUFDZ-UHFFFAOYSA-N
General description
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene (Tetralin), a bicyclic hydrocarbon, is a constituent of petroleum and coal tar. It is used in coal liquefaction and as an alternative to turpentine in paints and waxes.[1] Degradation of tetralin by Corynebacterium sp. strain C125,[1] and by pyrolysis have been reported. A study reports the transformation of naphthalene to tetralin in the presence of activated carbon supported molybdenum carbides. Dehydrogenation of tetralin by microwave heating in the presence of platinum-supported activated carbon has been investigated.
Application
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene may be used as a raw material in the synthesis of fullerenes.
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
supp_hazards
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
159.8 °F - closed cup
flash_point_c
71 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
91-20-3
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf