Merck
95379
Supelco
Bismut(III)-nitrat basisch
for spectrophotometric det., Bi, 71-74% Bi basis (KT)
Synonym(e):
Bismuth-Nitrat-Oxid, Bismutoxynitrat, Bismutylnitrat
About This Item
Lineare Formel:
Bi(O)NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
286.98
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12000000
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Assay
71-74% Bi basis (KT)
Form
powder
Qualität
for spectrophotometric det., Bi
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
Kationenspuren
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤2000 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
Anwendung(en)
general analytical
SMILES String
O[Bi]=O.O[Bi](O)O[N+]([O-])=O.O[Bi](O)O[N+]([O-])=O.O[Bi](O)O[N+]([O-])=O.O[Bi](O)O[N+]([O-])=O
InChI
1S/5Bi.4NO3.9H2O.O/c;;;;;4*2-1(3)4;;;;;;;;;;/h;;;;;;;;;9*1H2;/q+1;4*+3;4*-1;;;;;;;;;;/p-9
InChIKey
OAVDTZZNYFIIGB-UHFFFAOYSA-E
Piktogramme
Flame over circleExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)