Fortfahren mit
B0426
Bismutsubnitrat
meets USP testing specifications
Synonym(e):
Bismut(III)-subnitrat, Bismut(III)-nitrat basisch, Bismuth(III)oxynitrat, Bismutylnitrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 215,00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 740,00
€ 555,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Bi5O(OH)9(NO3)4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1461.99
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
215-136-8
MDL number:
Form:
powder
€ 215,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
form
powder
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
O[Bi]=O.O[Bi](O)O[N+]([O-])=O.O[Bi](O)O[N+]([O-])=O.O[Bi](O)O[N+]([O-])=O.O[Bi](O)O[N+]([O-])=O
InChI
1S/5Bi.4NO3.9H2O.O/c;;;;;4*2-1(3)4;;;;;;;;;;/h;;;;;;;;;9*1H2;/q+1;4*+3;4*-1;;;;;;;;;;/p-9
InChI key
OAVDTZZNYFIIGB-UHFFFAOYSA-E
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
3106461.01878307610
form
powder
form
powder or crystals
form
solid
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
agency
-
agency
reag. Ph. Eur.
agency
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
R A Laven
New Zealand veterinary journal, 60(1), 47-49 (2011-12-20)
To determine the effect of using internal teat sealants in cows at drying off on the immune status of their calves, as indicated by activity of gamma glutamyl transferase (GGT) in serum, within 24 h of birth. Cows in one
M Stoltenberg et al.
European journal of histochemistry : EJH, 51(1), 53-57 (2007-06-06)
Bismuth - sulphur quantum dots can be silver enhanced by autometallography (AMG). In the present study, autometallographic silver enhanced bismuth-sulphur nanocrystals were isolated from unfixed cryo-sections of kidneys and livers of rats exposed to bismuth (Bi207) subnitrate. After being subjected
M Stoltenberg et al.
Reproductive toxicology (Elmsford, N.Y.), 14(1), 65-71 (2000-02-26)
The histochemical silver amplification technique autometallography (AMG), was used to trace bismuth in the testis of Wistar rats injected intraperitoneally with bismuth subnitrate. In the seminiferous tubules, bismuth was located in lysosomes of Sertoli cells closely associated with heads of
Global Trade Item Number
SKUGTIN
B0426-500G04061833608296
B0426-100G04061835542819