Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 92,60 |
Über diesen Artikel
agency
reag. Ph. Eur.
Quality Level
product line
EMSURE®
assay
≥71.0% Bi basis (complexometric)
form
solid
impurities
≤0.5% Substances not precipitated by hydrogen sulfide (as sulfate)
pH
3.2 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
density
4.93 g/cm3 at 20 °C
bulk density
600 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.005%
cation traces
Ag: ≤0.001%, As: ≤0.0005%, Ca: ≤0.005%, Cu: ≤0.002%, Fe: ≤0.002%, NH4+: ≤0.01%, Pb: ≤0.005%, Zn: ≤0.001%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Bi](O[N+](=O)[O-])(O[N+](=O)[O-])O[N+](=O)[O-]
InChI
1S/Bi.3NO3/c;3*2-1(3)4/q+3;3*-1
InChI key
PPNKDDZCLDMRHS-UHFFFAOYSA-N
Application
- In-house validation method for quantification of formaldehyde in silage and feedingstuffs with the use HPLC-DAD technique.: Es wird die Vielseitigkeit von 2,4-Dinitrophenylhydrazin-Phosphorsäurelösungen in der Lebensmittelsicherheit aufgezeigt und eine validierte Methode zum Nachweis von Formaldehydrückständen in Tierfutter zur Sicherstellung der Einhaltung der Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften beschrieben (Patyra et al., 2020).
- Development of a measurement method to determine the ceiling exposure concentration of ortho-phthalaldehyde handling workers.: In dieser Forschungsarbeit werden Derivatisierungsmittel, darunter 2,4-Dinitrophenylhydrazin-Phosphorsäurelösungen, verwendet, um Schadstoffe am Arbeitsplatz zu messen und so zu einem verbesserten Arbeitnehmerschutz und einer besseren Arbeitshygiene beizutragen (Yamamoto et al., 2020).
- Reductive amination of aldehyde 2,4-dinitorophenylhydrazones using 2-picoline borane and high-performance liquid chromatographic analysis.: Diese Studie konzentriert sich auf die chemischen Syntheseprozesse, wobei 2,4-Dinitrophenylhydrazin-Phosphorsäurelösungen verwendet werden, um Reaktionsmechanismen in der pharmazeutischen und biotechnologischen Forschung zu analysieren, was einen Beitrag zur Weiterentwicklung der Wirkstoffforschung und der synthetischen Chemie leistet (Uchiyama et al., 2009).
Analysis Note
Chlorid (Cl): ≤ 0,005 %
Ag (Silber): ≤ 0,001 %
As (Arsen): ≤ 0,0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0,005 %
Cu (Kupfer): ≤ 0,002 %
Fe (Eisen): ≤ 0,002 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0,01 %
Pb (Blei): ≤ 0,005 %
Zn (Zink): ≤ 0,001 %
Nicht durch Schwefelwasserstoff ausgefällte Anteile (als Sulfat): ≤ 0,5 %
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form - | form solid | form powder or crystals |
| assay ≥71.0% Bi basis (complexometric) | assay ≥99.0% (complexometric) | assay - | assay 98% |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| pH 3.2 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry) | pH - | pH - | pH - |
| density 4.93 g/cm3 at 20 °C | density 8.93 g/cm3 at 20 °C | density 4.75 g/cm3 at 20 °C | density - |
| impurities ≤0.5% Substances not precipitated by hydrogen sulfide (as sulfate) | impurities ≤10 ppm Ca (Calcium), ≤20 ppm Al (Aluminium), ≤20 ppm K (Potassium), ≤30 ppm Si (Silicon), ≤5 ppm Cu (Copper), ≤5 ppm Fe (Iron), ≤5 ppm Mg (Magnesium), ≤5 ppm Pb (Lead), ≤50 ppm Na (Sodium) | impurities - | impurities - |
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1018780100 | 04022536025933 |