Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 50 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 31,80 | |
| 250 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 92,20 |
Über diesen Artikel
form
liquid
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
0.4%
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
blue to very dark blue
density
1.007 g/mL at 20 °C
εmax
1.4 at 603 nm in methanol
suitability
suitable for microscopy
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Cc1cc(ccc1N=Nc2c(O)c3c(N)cc(cc3cc2S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)-c4ccc(N=Nc5c(O)c6c(N)cc(cc6cc5S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)c(C)c4
InChI
1S/C34H28N6O14S4.4Na/c1-15-7-17(3-5-25(15)37-39-31-27(57(49,50)51)11-19-9-21(55(43,44)45)13-23(35)29(19)33(31)41)18-4-6-26(16(2)8-18)38-40-32-28(58(52,53)54)12-20-10-22(56(46,47)48)14-24(36)30(20)34(32)42;;;;/h3-14,41-42H,35-36H2,1-2H3,(H,43,44,45)(H,46,47,48)(H,49,50,51)(H,52,53,54);;;;/q;4*+1/p-4
InChI key
GLNADSQYFUSGOU-UHFFFAOYSA-J
General description
Application
- Es wird routinemäßig für Lebensfähigkeitstests für verschiedene Zelltypen verwendet, zum Beispiel tiefgefrorene Spermien und Aortenmuskelzellen, die Antimykotika ausgesetzt sind.
- Trypanblau wird bei Van-Gieson-Verfahren als Kollagenfärbung eingesetzt
- Bei der Färbung von Amyloid gilt Trypanblau bei Puchtler-Bennhold-Färbungen als blaue Alternative zu Kongorot.
- Wird als fluoreszierender Tracer von Zellpopulationen in der Embryologie verwendet
- Dient als Tumorpromotor, der die Permeabilität von lysosomalen Membranen moduliert
Biochem/physiol Actions
Physical form
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| suitability suitable for microscopy | suitability - | suitability - | suitability suitable for microscopy |
| technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable, tissue processing: suitable | technique(s) - |
| concentration 0.4% | concentration - | concentration 0.4% | concentration 0.3 % (w/v) in ethanol |
| color blue to very dark blue | color dark green to brown, or Brown-Black | color - | color - |
| form liquid | form powder | form liquid | form liquid |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) cell analysis | application(s) diagnostic assay manufacturing |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trypanblau -Lösung
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
72-57-1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Protokolle
Learn how to perform cell migration assays in vitro using Millicell® hanging cell culture inserts and the suspension T-cell lines Jurkat and primary CD4+ cells. Monitor migration by flow cytometry and EZ-MTT assays.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 93595-50ML | 04061838396464 |
| 93595-250ML | 04061833282939 |