Merck
92642
Supelco
Lewatit® Sybron Ionac® SR-7
15-50 μm particle size
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
SB.52
Form
beads
Qualitätsniveau
Methode(n)
LPLC: suitable
Verlust
~60% loss on drying
Aktive Matrixgruppe
polymer
Partikelgröße
15-50 μm
Trenntechnik
reversed phase
Leistungsmerkmale und Vorteile
sehr hohe Selektivität für Nitrat; selektive Entfernung von Nitraten
Rechtliche Hinweise
Ionac is a registered trademark of Sybron Chemical Holdings Inc.
Lewatit is a registered trademark of Lanxess Deutschland GmbH
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)