Wichtige Dokumente
91556
3-Benzylidencampher
analytical standard
Synonym(e):
1,7,7-Trimethyl-3-(phenylmethylen)-bicyclo[2.2.1]heptan-2-on, 3-BC, 3-Benzyliden-1,7,7-trimethyl-norbornan-2-on, 3-Benzyliden-2-bornanon
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
environmental
Format
neat
SMILES String
C[C@]1(C/2=O)CC[C@@H](C1(C)C)C2=C\C3=CC=CC=C3
InChI
1S/C17H20O/c1-16(2)14-9-10-17(16,3)15(18)13(14)11-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,11,14H,9-10H2,1-3H3/b13-11-
InChIKey
OIQXFRANQVWXJF-QBFSEMIESA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)