Fortfahren mit
78551
3-(4-Methylbenzyliden)-campher
≥98.0% (GC)
Synonym(e):
1,7,7-Trimethyl-3-(4-methyl-benzyliden)-norbornan-2-on, 1,7,7-Trimethyl-3-[(4-methyl-phenyl)-methylen]-bicyclo[2.2.1]heptan-2-on, 4-MBC
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 174,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H22O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
254.37
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352212
MDL number:
NACRES:
NA.25
EC Number:
253-242-6
Beilstein/REAXYS Number:
9213949
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
crystals
€ 174,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
crystals
SMILES string
Cc1ccc(cc1)\C=C2\[C@@H]3CC[C@](C)(C2=O)C3(C)C
InChI
1S/C18H22O/c1-12-5-7-13(8-6-12)11-14-15-9-10-18(4,16(14)19)17(15,2)3/h5-8,11,15H,9-10H2,1-4H3/b14-11-/t15-,18+/m0/s1
InChI key
HEOCBCNFKCOKBX-IRELMECMSA-N
General description
An estrogenic endocrine disruptor found to affect the development processes of ductal outgrowth and branching morphogenesis.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
61547PHR28051424222
form
crystals
form
-
form
solid
form
-
assay
≥98.0% (GC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-(4-Methylbenzyliden)-campher
pictograms
Environment
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
372.2 °F
flash_point_c
189 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - ED HH 1
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
36861-47-9
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)