Merck
H36206
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-4-Methoxybenzophenon
98%
Synonym(e):
Oxybenzon
Größe auswählen
5 G
€ 49,20
100 G
€ 83,10
500 G
€ 127,00
€ 49,20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 49,20
100 G
€ 83,10
500 G
€ 127,00
About This Item
Lineare Formel:
HOC6H3(OCH3)COC6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.24
Beilstein:
1913145
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 49,20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
bp
150-160 °C/5 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
62-64 °C (lit.)
Löslichkeit
95% ethanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
SMILES String
COc1ccc(c(O)c1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O3/c1-17-11-7-8-12(13(15)9-11)14(16)10-5-3-2-4-6-10/h2-9,15H,1H3
InChIKey
DXGLGDHPHMLXJC-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
2-Hydroxy-4-methoxybenzophenon (Benzophenon-3) wird häufig als Breitspektrum-UV-Filter in kosmetischen Produkten mit Lichtschutz verwendet. Es schützt die Haut vor der schädlichen Wirkung des Sonnenlichts.[1] Es ist einer der Bestandteile von Sonnenschutzmitteln und Spuren davon sind mittels Festphasen-Mikroextraktion (SPME) und Gaschromatographie mit Flammenionisation und Massenspektrometrie in Wasserproben nachgewiesen worden.[2]
Anwendung
2-Hydroxy-4-methoxybenzophenon kann für folgende Zwecke eingesetzt werden:
  • Synthese von Poly[(2-hydroxy-4-methoxybenzophenon)propylen] (HMBP-PD), einem Polymerliganden (Harz), der zur Synthese von Metall-/Liganden-Polychelaten (Metall-Polymerkomplexen) verwendet wird.[3]
  • Analysereagenz für den gravimetrischen Nachweis von Cu(II).[4]
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
212.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
100 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis, characterization, ion-exchange, and antimicrobial study of poly [(2-hydroxy-4-methoxybenzophenone) propylene] resin and its polychelates with lanthanides (III).
Patel MM, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 106(2), 1307-1317 (2007)
Zacarías León et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 398(2), 831-843 (2010-07-14)
2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone (HMB), which is one of the most commonly used UV filters in sunscreen cosmetics to protect skin from the deleterious effects of the sun, can be percutaneously absorbed, further metabolized, and finally excreted or bioaccumulated. An analytical method for
Purohit, K.; Desai, K.K.
E-Journal of Chemistry, 2 (2005)
D A Lambropoulou et al.
Journal of chromatography. A, 967(2), 243-253 (2003-04-11)
A method has been developed for the trace determination of two sunscreen constituents (2-hydroxy-4-methoxybenzophenone and octyldimethyl-p-aminobenzoic acid) in water samples, which are commonly used in commercial formulations. The method employs solid-phase microextraction (SPME) and gas chromatography with flame ionization and
Pablo Gago-Ferrero et al.
The Science of the total environment, 443, 209-217 (2012-11-29)
The goal of this study was to bring forward new data and insights with respect to the effect of operational variables and reaction pathways during ozonation and peroxone oxidation of the UV filter compound benzophenone-3 (BP3) in water. A systematic