Wichtige Dokumente
907456
(2R,4aR,6R,7S,8R,8aS)-2-Phenyl-6-(phenylthio)hexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxine-7,8-diol
≥95%
Synonym(e):
Phenyl 4,6-O-benzylidine-1-thio-α-D-mannoside
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
210-212 °C
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C19H20O5S/c20-15-16(21)19(25-13-9-5-2-6-10-13)23-14-11-22-18(24-17(14)15)12-7-3-1-4-8-12/h1-10,14-21H,11H2/t14?,15?,16-,17-,18?,19-/m1/s1
InChIKey
BDNIQCYVYFGHSI-FCUBMCITSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Carbohydrates and their biologically active glycoconjugate analogs are emerging as an important class of biomolecules.