Fortfahren mit
08198
Eleutherosid E
analytical standard
Synonym(e):
[(1R,3aR,4S,6aS)-Tetrahydro-1H,3H-furo[3,4-c]furan-1,4-diyl]-bis-(2,6-dimethoxy-4,1-phenylen)-bis-β-D-glucopyranosid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 420,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C34H46O18
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
742.72
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
85151701
€ 420,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cc(cc(OC)c1O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H]3OC[C@@H]4[C@@H]3CO[C@H]4c5cc(OC)c(O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)c(OC)c5
InChI
1S/C34H46O18/c1-43-17-5-13(6-18(44-2)31(17)51-33-27(41)25(39)23(37)21(9-35)49-33)29-15-11-48-30(16(15)12-47-29)14-7-19(45-3)32(20(8-14)46-4)52-34-28(42)26(40)24(38)22(10-36)50-34/h5-8,15-16,21-30,33-42H,9-12H2,1-4H3/t15?,16?,21-,22+,23-,24+,25+,26-,27-,28+,29?,30?,33+,34-
InChI key
FFDULTAFAQRACT-RGFZIUCCSA-N
General description
Eleutheroside E is one of the major bioactive saponins of Eleutherococcus senticosus.
Application
Eleutheroside E (ELU E) may be used as a reference standard for the analysis of ELU E in:
  • Rat plasma and tissue by solid-phase extraction (SPE) followed by high-performance liquid chromatography (HPLC) and photodiode array detection (PDA).
  • Acanthopanax senticosus by ionic liquids-ultrasound assisted extraction (ILUAE) followed by HPLC with ultraviolet (UV) detection.[1]
  • Eleutherococcus senticosus Maxim. by rapid resolution liquid chromatography (RRLC) equipped with multi-wavelength UV detector.[2]
  • Acanthopanax giraldii Harms by HPLC with diode array detector (DAD).
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SMB007011234680PHL89190
grade
analytical standard
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
primary reference standard
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
application(s)
food and beverages
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
food and beverages
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥97%
assay
-
assay
≥95.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eleutherosid E
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)