Fortfahren mit
90179
Morpholin
analytical standard
Synonym(e):
Tetrahydro-1,4-oxazin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 77,80
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H9NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
87.12
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-815-1
Beilstein/REAXYS Number:
102549
MDL number:
€ 77,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
3 (vs air)
vapor pressure
31 mmHg ( 38 °C), 7 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.5% (GC)
autoignition temp.
590 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
10.8 %
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.454 (lit.), n20/D 1.455
bp
129 °C (lit.)
mp
−7-−5 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 20 °C, 0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
C1COCCN1
InChI
1S/C4H9NO/c1-3-6-4-2-5-1/h5H,1-4H2
InChI key
YNAVUWVOSKDBBP-UHFFFAOYSA-N
General description
Morpholines are systemic compounds that exert both protective and curative actions against fungal diseases.
Application
Morpholine has been used as a reference standard for the identification of the analyte in water by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). It may be used as a reference standard for the determination of the analyte in fruit-based soft drinks, in natural waters and in vegetables by liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) and in drugs by GC-MS.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
394467252360134236
Morpholin analytical standard
Supelco
90179
Morpholin
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
analytical standard
grade
-
grade
ACS reagent
grade
-
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.5%
assay
≥99.0%
assay
≥99%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Morpholin
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
87.8 °F - closed cup
flash_point_c
31 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
110-91-8
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)