Wichtige Dokumente
8.06127
Sigma-Aldrich
Morpholin
for synthesis
Synonym(e):
Morpholin, Tetrahydro-1,4-oxazin
Größe auswählen
100 ML
€ 25,00
500 ML
€ 45,00
1 L
€ 64,40
2.5 L
€ 147,00
25 L
€ 479,00
€ 25,00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
€ 25,00
500 ML
€ 45,00
1 L
€ 64,40
2.5 L
€ 147,00
25 L
€ 479,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H9NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
87.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
EG-Index-Nummer:
203-815-1
NACRES:
NA.22
€ 25,00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
11 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
275 °C
Wirksamkeit
1900 mg/kg LD50, oral (Rat)
500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
1.4-15.2 % (v/v)
pH-Wert
11 ( in H2O, undiluted)
Kinematische Viskosität
2.2 cSt(20 °C)
bp
129 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-5 °C
Übergangstemp.
flash point 32 °C
Dichte
1.00 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
N1CCOCC1
InChI
1S/C4H9NO/c1-3-6-4-2-5-1/h5H,1-4H2
InChIKey
YNAVUWVOSKDBBP-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99,0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0,999–1,001
Wasser (K. F.): ≤ 0,30 %
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
87.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
31 °C - closed cup