Fortfahren mit
8.08312
o-Toluidine
for synthesis
Synonym(e):
o-Toluidine, 2-Aminotoluene, 2-Methylaniline
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
107.15
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
202-429-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
liquid
vapor pressure
0.18 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
autoignition temp.
480 °C
potency
3250 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.5-7.5 % (v/v)
pH
7.4 (20 °C in H2O, Aqueous solution)
bp
200 °C/1013 hPa
mp
<-15 °C
transition temp
flash point 85 °C
solubility
15 g/L
density
0.99 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Nc1c(cccc1)C
InChI
1S/C7H9N/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5H,8H2,1H3
InChI key
RNVCVTLRINQCPJ-UHFFFAOYSA-N
General description
for synthesis
Application
o-Toluidine for synthesis. CAS 95-53-4, EC Number 202-429-0, chemical formula 2-(CH₃)C₆H₄NH₂.
Analysis Note
Assay (GC, area%)≥ 99.0 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)0.998 - 1.000Identity (IR)passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
466190185426T1199
description
for synthesis
description
98%
description
≥99%
description
0.6 M in glacial acetic acid, contains thiourea as stabilizer
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
solubility
15 g/L
solubility
H2O: slightly soluble
solubility
alcohol: soluble, diethyl ether: soluble, water: slightly soluble
solubility
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
mp
<-15 °C
mp
−28 °C (lit.)
mp
−28 °C (lit.)
mp
-
bp
200 °C/1013 hPa
bp
199-200 °C (lit.), 89-90 °C/11 mmHg (lit.)
bp
199-200 °C (lit.), 89-90 °C/11 mmHg (lit.)
bp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under o-Toluidine
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2
wgk
WGK 3
flash_point_f
185.0 °F - closed cup
flash_point_c
85 °C - closed cup
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
95-53-4
CAS No.
95-53-4
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Is this use for water test for free chlorination?
    1 answer
    1. This product, o-Toluidine, is typically used for the colorimetric determination of glucose in biological material and as a biological stain for certain tissues and other materials. For the determination of Chlorine in water, o-Tolidine is commonly used. These are separate and different compounds.
      See the link below to review the o-Tolidine product options:
      https://www.sigmaaldrich.com/search/119-93-7?focus=products&page=1&perpage=30&sort=relevance&term=119-93-7&type=cas_number