Merck
86628
Supelco
Tetraethylammoniumhydrogensulfat
≥98.0% (T)
About This Item
Lineare Formel:
(C2H5)4N(HSO4)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
227.32
Beilstein:
6590581
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12000000
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥98.0% (T)
Verunreinigungen
≤2% water
mp (Schmelzpunkt)
240-245 °C
SMILES String
OS([O-])(=O)=O.CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.H2O4S/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;1-5(2,3)4/h5-8H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChIKey
CREVBWLEPKAZBH-UHFFFAOYSA-M
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)