Fortfahren mit
358967
Tetramethylammoniumhydrogensulfat Hydrat
98%, solid
Synonym(e):
N,N,N-Trimethyl-methanaminium hydrogensulfate hydrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 74,40
€ 55,80
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 270,00
€ 229,50
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)4N(HSO4) · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
171.22 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 55,80
Listenpreis€ 74,40Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Tetramethylammoniumhydrogensulfat Hydrat, 98%
Quality Segment
assay
98%
form
solid
reaction suitability
core: ammonium, reaction type: phase-transfer
mp
292-295 °C (lit.)
SMILES string
O.C[N+](C)(C)C.OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C4H12N.H2O4S.H2O/c2*1-5(2,3)4;/h1-4H3;(H2,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
InChI key
VSJXNAHOWBCQRE-UHFFFAOYSA-M
Application
Tetramethylammonium hydrogensulfate hydrate is generally used as a phase transfer catalyst. It can also be used as a derivatizing agent for gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) applications.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
87303791784155837
description
98%
description
≥98.0% (T)
description
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, 97%
description
97%
reaction suitability
core: ammonium
reaction suitability
core: ammonium
reaction suitability
core: ammonium
reaction suitability
core: ammonium
assay
98%
assay
≥98.0% (T)
assay
97%
assay
97%
form
solid
form
crystals
form
crystals
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
292-295 °C (lit.)
mp
98-100 °C (lit.)
mp
169-171 °C (lit.)
mp
169-171 °C (lit.)
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)