Merck
86321
Supelco
Kalibrator 0,0 für FOS (Food-Oil-Sensor)
86.5% isopropyl myristate basis, 13.5% heptadecane basis
About This Item
UNSPSC-Code:
12164500
NACRES:
NA.21
Assay
13.5% heptadecane basis
86.5% isopropyl myristate basis
Form
liquid
Anwendung(en)
food and beverages
general analytical
Anwendung
Standard zur Qualitätskontrolle von Frittierölen
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)